missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human Total Lymphocyte Isolation Kit
Description
- The EasySep™ Direct Human Total Lymphocyte Isolation Kit isolates highly purified lymphocytes directly from human whole blood by immunomagnetic negative selection
- Isolated cells are untouched and available for direct use in flow cytometry, culture, DNA/RNA extraction or other downstream applications
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Type | Lymphocytes |
| For Use With (Application) | Cell Isolation |
| Quantity | 100 mL whole blood |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?