Learn More
DUSP22 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Tekniske data
Antigen DUSP22
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
16896164
Dokumentvisning
Proteintech
16514-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
16886164
Dokumentvisning
Proteintech
16514-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Mitogen-activated protein (MAP) kinases are a large class of proteins involved in signal transduction pathways that are activated by a range of stimuli and mediate a number of physiological and pathological changes in the cell. Dual specificity phosphatases (DSPs) are a subclass of the protein tyrosine phosphatase (PTP) gene superfamily, which are selective for dephosphorylating critical phosphothreonine and phosphotyrosine residues within MAP kinases. DSP gene expression is induced by a host of growth factors and/or cellular stresses, thereby negatively regulating MAP kinase superfamily members including MAPK/ERK, SAPK/JNK and p38. DUSP22 dephosphorylates ERK2 MAP kinase and JNK. DUSP22 displays highest in thymus, but it is also detectable in monocytes and lymphocytes.
Tekniske data
Tekniske data
DUSP22
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q99N11, Q9NRW4
105352, 56940
DUSP22 Fusion Protein Ag9734
Primary
-20°C
DUSP22
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DUSP22, JKAP, JNK stimulatory phosphatase 1, JSP 1, JSP1, LMW DSP2, LMWDSP2, MAP kinase phosphatase x, MKP x, MKPX, VHX
DUSP22
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.