Learn More
R&D Systems™ DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 3
Product Code. 30067011
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Kit (5 x 384-well Plates)
1 Kit (for 5 Plates)
Unit Size:
1 set
Pack of 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30067011 1 Kit (5 x 384-well Plates) 1 set
30000823 1 Kit (for 5 Plates) Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30067011 Supplier R&D Systems™ Supplier No. DY009B/384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2560.32 NOK
    2273.25 NOK / 1 sets
    Save 287.07 NOK
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Specifica
Product Line R&D Systems
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
For Use With (Application) ELISA
Quantity 1 Kit (5 x 384-well Plates)
Storage Requirements Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.