Learn More
Melford DTT
Product Code. 30018218
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
25g
50g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
30018218 25 g 25g
30018216 10 g 10g
30018219 5 g 5g
30018217 100 g 100g
30018220 50 g 50g
30018215 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30018218 Fournisseur Melford Code fournisseur D1100025.0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Protective reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
Protective reagent for maintaining -SH groups in reduced state. DTT permeates the cell membrane protecting protein sulfhydryls thereby restoring enzyme activity lost by oxidation of the groups.
Spécification
CAS 12-3-3483
Molecular Formula C4H10O2S2
Quantity 25 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.