Learn More
Thermo Scientific™ DNase/RNase-Free Deionized Water
Code produit 30826300 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 L
2 L
Conditionnement:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30826300 2 L -
17856196 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30826300 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A57774
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
DNase/RNase-Free Deionized Water for use in all molecular biology applications.
DNase/RNase-Free Deionized Water is designed for use in all molecular biology applications and provided in a convenient 1-liter and 2-liter bottles.
Confidence in your applications
The water is 0.22-micron-filtered to remove bacteria, most viruses, and other particulates, making it suitable for preparation of growth media. Water quality is monitored with extensive testing for the presence of DNA/RNA nucleases, protease activity, and human and bacterial DNA.
Applications
DNase/RNase-Free Deionized Water is suitable for various molecular biology applications, including PCR, qPCR, cDNA synthesis, cloning, next-generation sequencing, nucleic acid extraction or storage, and research applications involving low amounts of nucleic acids. Additionally, it can be used for applications that are sensitive to the presence of ions, like solution or buffer preparation, mass spectrometry, and spectrophotometry.
Manufacturing excellence
Manufactured by Thermo Fisher Scientific Baltics UAB in compliance with ISO 9001 and ISO 13485 certified quality management system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Synonym Nuclease-free deionized water
Grade Molecular Biology
Treatment(s) Not DEPC-Treated
Quantity 2 L
For Research Use Only.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.