Learn More
Descrizione
- Surface-coating-free, including substances like silicone, plasticizers, biocides or mold release agents to reduce the risk of sample interference.
- Lot-certified PCR clean purity grade guarantees freedom from human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
- Available in tube, microplate, and deep-well plate formats for convenient upscaling of experiments.
- Precision lid sealing minimizes evaporation rates in the tube format.
- Suitable for molecular biology applications with a centrifugation speed rating of up to 30,000 x g (25,000 x g for 2.0 mL tube).
- Snap, screw, and SnapTec™ cap options available.
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitors free |
| Closure Material | HDPE, Polypropylene |
| Color | Transparent, Clear |
| Volume (Metric) | 1.5 mL |
| Capacity (Metric) | 1.5 mL |
| Quantity | 250 Tubes (5 Bags of 50) |
| Material | Polypropylene |
| For Use With | DNA or RNA applications in forensic analysis, microarrays, next generation sequencing, gene cloning and general molecular biology |
| Includes | Safe-lock lid |
| No. per Pack | 250 Pk. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?