Description
Carry this thermometer wherever you go
- Stainless steel penetrating probe holds up for years of use.
- Rugged ABS plastic housing keeps display safe.
- Thermometer has °F/°C switchable ranges and a one-second display update.
- Press data hold button to freeze readings.
- Use ON/OFF button to conserve battery life.
- Includes battery and stem cover.
Specifications
Specifications
| Length (Metric) | 3.6 mm |
| Length (Metric) Probe | 3.6 mm |
| Material | ABS Plastic, Stainless Steel |
| Resolution | 0.1° 1° above 199.9° and below 1° |
| Description | Pen-Style Digital Pocket Thermometer |
| Max. Temperature (English) | 302°F |
| Max. Temperature (Metric) | 150°C |
| Min. Temperature (English) | -58°F |
| Min. Temperature (Metric) | -50°C |
| Temperature Range (English) | -58°F to +302°F |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?