Learn More
Diethyl (3,4-dichlorophenyl)malonate, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11346769
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11346769 1 g 1g
11356769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11346769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26277.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 28751-26-0
Molecular Formula C13H14Cl2O4
Molecular Weight (g/mol) 305.15
MDL Number MFCD02180874
InChI Key GZSMDWSQPZMQDV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6710867
IUPAC Name diethyl 2-(3,4-dichlorophenyl)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Refractive Index 1.5105
Quantity 1 g
Synonym diethyl 3,4-dichlorophenyl malonate, diethyl 2-3,4-dichlorophenyl malonate, diethyl2-3,4-dichlorophenyl malonate, diethyl 2-3,4-dichlorophenyl propanedioate, 1,3-diethyl 2-3,4-dichlorophenyl propanedioate, maybridge1_008739, acmc-1cb1c, 3,4-dichlorophenyl malonic acid diethyl ester, 2-3,4-dichlorophenyl propanedioic acid diethyl ester
Formula Weight 305.16
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Diethyl (3,4-dichlorophenyl)malonate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.