Learn More
Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate), 95%
Product Code. 11436786
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11436786 250 g 250g
11426786 50 g 50g
11416786 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11436786 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B23921.30
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 22673-19-4 | C18H32O4Sn
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22673-19-4
Molecular Formula C18H32O4Sn
MDL Number MFCD00077994
Synonym dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Specifica
Melting Point 26°C
Density 1.22
Boiling Point 150°C
Flash Point 40°C (104°F)
Odor Weak
Refractive Index 1.515
Quantity 250 g
UN Number UN1992
Formula Weight 431.16
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.