Learn More
MedChemExpress Daunorubicin hydrochloride
Code produit 16451066
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
200 mg
Conditionnement:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16451066 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16451066 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY13062
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Daunorubicin (Daunomycin) hydrochloride is a topoisomerase II inhibitor with potent anti-tumor activity.
Daunorubicin hydrochloride inhibits DNA and RNA synthesis. Daunorubicin hydrochloride is a cytotoxin that inhibits cancer cell viability and induces apoptosis and necrosis. Daunorubicin hydrochloride is also an anthracycline antibiotic. Daunorubicin hydrochloride can be used in the research of infection and variety of cancers, including leukemia, non-Hodgkin lymphomas, Ewing's sarcoma, Wilms' tumor.
Spécification
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molecular Weight (g/mol) 563.98 g/mol
Shipping Condition Room temperature
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
CAS 23541-50-6
Product Type Natural Products
Purity 98.75%
Solubility DMSO : 50 mg/mL (88.66 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 34 mg/mL (60.29 mM)
Synonym Daunomycin hydrochloride∣RP 13057 hydrochloride∣Rubidomycin hydrochloride
Target Topoisomerase∣DNA/RNA Synthesis∣ADC Cytotoxin∣Bacterial∣Autophagy∣Apoptosis∣Antibiotic
Quantity 200 mg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.