Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey SIRP beta 1/CD172b(XP_005568593) VersaClone cDNA
Product Code. 18771009
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18771009 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18771009 Supplier R&D Systems™ Supplier No. RDC2794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3578.33 NOK
    3164.70 NOK / 10µg
    Save 413.63 NOK
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Especificaciones
Accession Number XP_005568593
Gene ID (Entrez) 10326
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Species Cynomolgus Monkey
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.