Learn More
Fisherbrand™ Glass Erlenmeyer Cell Culture Flask with Fluted Neck
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsSpezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Neck Style | Fluted |
| Shape | Conical |
| Diameter (Metric) Outer | 85 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?