Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Código de producto. 18106002 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18106002 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18106002 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP231139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 NOK
    2221.80 NOK / 0.1mg
    Save 128.20 NOK
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantity 0.1 mg
For Use With (Application) Activation of mouse TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.