Learn More
WTW™ ConOx™ -1.5 Combined Oxygen/Conductivity Sensor
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Combined Oxygen/Conductivity Sensor |
| Length (Metric) Cable | 1.5 m |
| Material | Epoxy, Graphite |
| Includes | 1.5m L Cable, with 3 exchange membrane heads, cleaning solution, conductivity standard (1413μS/cm), abrasive foil, OxiCal™ CX calibration vessel, electrolyte |
| Model | ConOx-1.5 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?