Learn More
Gilson™ Connection Kit
Product Code. p-8003685 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
3 mm
4 mm
Unit Size:
Pack of 5
Product Code. 10404332
Brand: Gilson™ F1825056
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
  • Connector kit accessories for the MINIPULS™ 3 and Evolution peristaltic pumps come in a variety of types: metal sleeve connectors for small bore tubing, connector kits for flanged tubing, or plastic connectors for large bore tubing.
  • These kits contain five connectors each.
  • The connectors are available in a three sizes to fit a variety of tubing of different inner diameters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (Metric) Outside 4 mm
Diameter (Metric) Inside 2.0 to 2.3 mm
Quantity 5 Set
Type Connection Kit
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.