Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Maxi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 0.75mm Thick
Product Code. 11843423 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
No. of Wells:
1 Prep, 1 Marker
10
16
2 Prep, 2 Marker
20
25
30
36
4 Prep, 2 Marker
40
50
Volume (Metric) Sample:
8 μL
11 μL
13 μL
16 μL
20 μL
30 μL
54 μL
115 μL
236 μL
506 μL
missing translation for 'unitSize'
Each
Artikelnummer. 11843423
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • For tightly resolved bands
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 20-sample and 40-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Spezifikation
Color Black
For Use With (Equipment) MultiSUB Maxi-Gel Electrophoresis Unit
Type Comb
No. of Wells 10
Quantity 1 Each
Thickness (Metric) 0.75 mm
Volume (Metric) Sample 54 μL
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt