Learn More
Novus Biologicals™ Colon Matched Tumor and Normal Tissue Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 Vials
missing translation for 'unitSize'
Pack of 2
Descrizione
The Colon Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
Specifica
Specifica
| Tissue | Colon |
| Quantity | 2 Vials |
| Host Species | Human |
| Content And Storage | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto