Learn More
Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate
Code produit 15895108 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Packaging:
Plastic bottle
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
15895108 1 g Plastic bottle 1g
15845268 100 mg Plastic bottle 100mg
15855268 250 mg Plastic bottle 250mg
15865268 500 mg Plastic bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15895108 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J13785.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18439-24-2 | C21H33Li3N7O16P3S | 785.329 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18439-24-2
Molecular Formula C21H33Li3N7O16P3S
Molecular Weight (g/mol) 785.329
MDL Number MFCD00075848
InChI Key QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC Name trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl] hydrogen phosphate
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Spécification
Packaging Plastic bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 821.36
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Coenzyme A trilithium salt dihydrate