Learn More
Descripción
- Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, short function without continuous pressing of the key)
- OptiBowl™ design for quiet operation, even without a rotor lid
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock™ lids for simple and safe handling
- Special features for Centrifuge 5425 R:
- Outstanding cooling system for processing temperature-sensitive samples from 0.2 to 5 mL
- The compressor technology reduces vibrations and protects your samples
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity | 24 x 1.5/2 mL Tubes |
| Max. Speed | 15,060 rpm |
| Max. RCF | 21,300 x g |
| Noise Level | <51 dBA |
| Timer | 10 sec. to 9 hr. 59 min., With Continuous Run Function |
| Width (English) Exterior | 11.42 in. |
| Width (Metric) Exterior | 29 cm |
| Controller Type | Keypad |
| Depth (English) | 15.4 in. |
| Depth (Metric) | 39 cm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?