Learn More
Molecular Biology Grade Water Tested to USP Sterile water, Corning™
Descrizione
Molecular biology grade water is ideal for applications where highly pure, RNase-, DNase-, and protease-free water is required (e.g., PCR and other molecular biology reactions setup, DNA/RNA/protein extraction, purification, and storage reagents). Molecular biology grade water is tested to the chemical and physical properties found in the USP monograph for sterile purified water.
Certifications
Manufactured under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certified facility
Specifica
Specifica
| Quantity | 6 x 500 mL |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.