Learn More
IBA Lifesciences CD14 Isolation Kit for FABian™
Product Code. 15839784 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Quantity:
1 Kit, Human
10 Kits, Human
Packungsgröße:
1 set
10 sets
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15839784
Marke: IBA Lifesciences 66017010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
IBA Lifesciences™ CD14 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
  • The kit is used for the selection of CD14+ cells from buffy coat or whole blood in conjunction with the FABian™ system.
  • It includes CD14 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
  • Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from 4.25mL buffy coat.
  • Alternatively 9mL whole blood may be used.
Spezifikation
Product Type Cell Isolation Kit
Content And Storage 2°C to 8°C
Donor Source Human Whole Blood
For Use With (Application) Isolation of label-free cells
Quantity 10 Kits, Human
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt