Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAVX Ligand Leakage ELISA
Código de producto. p-7180723 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 Assay
10 Assays
Tamaño de la unidad:
Each
Pack of 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30067389 1 Assay Each
18476408 10 Assays Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30067389 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 810352201
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAVX Ligand Leakage ELISA is designed to detect possible leached ligand of adeno-associated viruses (AAV) purified using POROS CaptureSelect AAVX Affinity Matrix.
CaptureSelect AAVX Ligand Leakage ELISA is designed to detect possible leached ligand of adeno-associated viruses (AAV) purified using POROS CaptureSelect AAVX Affinity Matrix. The ligand, a 13-kD recombinant protein, is covalently coupled for high chemical stability and low leakage. Even when covalently attached, small amounts of the affinity ligand can leach off of the chromatography support and co-elute with the purified AAV.
This ELISA provides typical sensitivity and accurate quantitation of possible leached ligand greater than or equal to 1 ng/mL. POROS CaptureSelect AAVX Ligand Leakage ELISA can be used as a tool to aid in optimal purification process development and in routine quality control of in-process streams as well as final product.
Especificaciones
Content And Storage 3 x 0.1 mL, store at -5°C to -30°C.
Product Line CaptureSelect
Quantity 1 Assay
Shipping Condition Dry Ice
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.