Learn More
C7 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H9C4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 66908-1-IG-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The C7 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human C7. This antibody recognizes human antigen. The C7 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| C7 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| Mouse | |
| Primary | |
| Human |
| Western Blot, ELISA | |
| 1H9C4 | |
| Unconjugated | |
| 20 μL | |
| 730 | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido