Learn More
BTX™ Electroporation Accessories: Flat Electrode
Product Code. 15497250
Click to view available options
Connection Type:
Banana Plug to Banana Plug
Unit Size:
Each
Product Code. 15497250
Brand: BTX™ 450108
Requires
Banana cable and banana plug connector (BTX450217)
Flat Electrode can be used for both electroporation and electro cell fusion.
  • Generates either a divergent or homogeneous field depending on the orientation of the grooved electrodes
  • Made of two rectangular, parallel plates of high grade stainless steel that are press-fitted into a polysulfone base
  • Orient with the grooved sides of electrode facing one another to generate a divergent field for use in electro cell fusion
  • Orient with the flat sides facing each other to provide a homogeneous field for electroporation
  • Compatible with ECM 830 and ECM 2001 generators
  • Gap sizes: 1 mm
  • Volume: 0.5 mL
Specifications
For Use With (Application) Cell Fusion, Hybridoma Production, Plant Protoplast Fusion, Mammalian Cell Transfection
For Use With (Equipment) ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+, Legacy ECM2001 Generator
Material Stainless Steel, Polysulfone
Product Line BTX Electroporation and Electrofusion
Product Type Electroporation/Fusion Accessory
Description Flat Electrode
Field Type Divergent or Homogeneous
Size (English) Gap 0.04 in.
Size (Metric) Gap 1 mm
Volume (Metric) 0.5 mL
Sterility Non-sterile
Connection Type Banana Plug to Banana Plug
Pulse Form AC Sine Wave, DC Square Wave
Afficher plus Afficher moins
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis