Spécification
| Color | Orange |
| Autoclavable | Autoclavable |
| For Use With (Application) | For providing stable support to biohazard sharp objects safety pouch |
| Material | Epoxy-coated Steel Wire |
| Product Type | Sharps Disposal Container |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?