Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Gloves
GREENER_CHOICE
Product Code. 17885738 Shop All Molnlycke Products
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Unit Size:
160 pairs
200 pairs
Product Code. 17885738
Brand: Mölnlycke™ 444858500
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sterile, cleanroom gloves with beaded anti-slip cuffs and curved fingers are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments. Adviced to be worn in combination with the Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove to form a breach indication system.
  • Can be worn together with Biogel™ PI Micro Tech Indicator™; Underglove to form a breach indication system
  • Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polyisoprene
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Compliance ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Certifications/Compliance (Europe) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color White
Disposable Single-use
Exterior Finish Smooth
Finger Thickness (English) 8.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 7.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Powdered Powder Free
Size 8.5
Sterility Sterile
Thickness (English) 6.3 mil (Cuff)
Thickness (Metric) 0.16 mm
Tensile Strength 29 MPa
Length (English) 11.8 in.
Length (Metric) 30 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado