Learn More
Invitrogen™ Avidin/Biotin Blocking Kit
Beschreibung
This kit is used to block endogenous biotin or biotin-binding activity in tissue sections. The kit contains 18 mL each of Avidin and Biotin solutions.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE |
| Description | Avidin/Biotin Blocking Kit, Blocking/Background Suppression Reagent Type, For Cellular Imaging and to Block Endogenous Biotin or Biotin-Binding Activity in Tissue Sections |
| Includes | 18mL Each of avidin and biotin solutions |
| Quantity | 1 Kit |
| Regulatory Status | General purpose reagent, For laboratory use |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| For Use With (Application) | Cell analysis, cellular imaging, immunohistochemistry (IHC), IHC epitope retrieval, blocking and quenching |
| Product Type | Avidin/Biotin Blocking Kit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?