Description
- Sterile disposable gloves feature a unique neoprene formulation for greater durability and puncture resistance.
- Offers high levels of chemical splash resistance protecting from various hazards.
- Beaded cuff designed with SUREFIT™ technology prevents cuffs from rolling down.
- Latex-free and chemical accelerator-free eliminates Type I and Type IV allergy risks.
- Recommended for transferring liquids and solids, sample taking, blending, compounding, and aseptic filling/labeling.
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | 21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Yes |
| Chlorinated | Yes |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 0.65 |
| Color | Green |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | No Texture |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?