Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive NHS Ester)
Product Code. 11565095 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
150 μg
25 mg
5 mg
50 mg
Label or Dye:
Cy3.5
Cy5
Cy7
Product Type:
Cy3.5 NHS Ester
Cy5 NHS Ester
Cy7 NHS Ester
Unit Size:
10mg
150µg
1mg
25mg
50mg
5mg
Product Code. 11565095
Brand: Cytiva PA17104
Use for highly accurate labeling of amine groups. Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive NHS Ester) contain derivitized CyDyes that carry only one reactive group on each dye molecule for accurate labeling of amine groups, for example on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
  • Contains derivitized CyDyes that carry only one reactive group on each dye molecule
  • pH range: 3 to 10
  • DMSO tolerant
  • Photostable
  • Example protocols included with each dye pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Application) For labeling via Amine groups, CyDyes are suitable for use in applications such as Fluorescence resonance energy transfer (FRET), time resolved-Fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) and Fluorescence polarization (FP)
Quantity 10 mg
Product Type Cy7 NHS Ester
Kit Contents Foil packs, each containing 1, 5, 10, 25 or 50mg dried dye
pH Range 3 to 10
Content And Storage 2°C to 8°C
Label or Dye Cy7
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Skin sensitiser Category 1
  • Respiratory sensitiser Category 1
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt