Learn More
Adenine Nucleotide Translocase 1/2/3/4 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1740.00 NOK - 4275.00 NOK
Specifications
Antigen Adenine Nucleotide Translocase 1/2/3/4
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
18689806
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-05640-100ul
100 μg
4275.00 NOK
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18625967
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-05640-20ul
20 μg
1740.00 NOK
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Adenine Nucleotide Translocase 1/2/3/4 Polyclonal antibody specifically detects Adenine Nucleotide Translocase 1/2/3/4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
Adenine Nucleotide Translocase 1/2/3/4
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
2F1, AAC1, AAC2, AAC3, AAC4, adenine nucleotide translocase 4, adenine nucleotide translocator 1 (skeletal muscle), adenine nucleotide translocator 2 (fibroblast), Adenine nucleotide translocator 3, Adenine nucleotide translocator 4, ADP,ATP carrier protein 1, ADP,ATP carrier protein 3, ADP,ATP carrier protein 4, ADP,ATP carrier protein, fibroblast isoform, ADP,ATP carrier protein, heart/skeletal muscle, ADP,ATP carrier protein, isoform T2, ADP,ATP carrier protein, liver, ADP/ATP translocase 1, ADP/ATP translocase 2, ADP/ATP translocase 3, ADP/ATP translocase 4, ADP/ATP translocator of liver, ANT, ANT 1, ANT 2, ANT 3, ANT 4, ANT1, ANT2, ANT3, ANT3Y, ANT4, epididymis secretory sperm binding protein, heart/skeletal muscle ATP/ADP translocator, MTDPS12, MTDPS12A, PEO2, PEO3, PEOA2, SFEC35kDa, solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; adenine nucleotide translocator), member 31, solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; adenine nucleotide translocator), member 4, solute carr
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human ANT1 (NP_001142.2). GMLPDPKNVHIFVSWMIAQSVTAVAGLVSYPFDTVRRRMMMQSGRKGADIMYTGTVDCWRKIAKDEGAKAFFKGAWSNVLRGMGGAFVLVLYDEIKKYV
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
291
IgG
Affinity purified
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis