Learn More
Abnova™ ABHD5 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Product Code. 16160884
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Unit Size:
100µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16160884
missing translation for 'mfr': Abnova™ L021T6.100ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Human overexpression lysate
Tekniske data
Cell Line HEK293
For Use With (Application) Immunoprecipitation, Western Blot
Description ABHD5 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
Gene Accession No. BC021958
Lysis Buffer Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Molecular Weight (g/mol) Theoretical M.W. 39kDa
Plasmid pCMV-ABHD5 full length
Quality Control Testing Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ABHD5 antibody (Mfr. No. H00051099-M01) by Western Blot.
Quantity 100 μg
Storage Buffer In modified RIPA Lysis Buffer.
Host Species Human
Concentration 2 mg/mL
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UG ABHD5 HEK293 Cell Transient Overexpression L
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • Skin sensitiser Category 1
Faresætning
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Sikkerhedssætning
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.