Learn More
Abcam cis-6-Hexadecenoic acid, Monounsaturated fatty acid, 25 mg
Produktkod. 32109536 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
32109536 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 32109536 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab14391125mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (Z)-hexadec-6-enoic acid
  • Form: Liquid
Specifikationer
Formulation Constituents: 100% (Z)-hexadec-6-enoic acid
Quantity 25 mg
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.