Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Packaging | 50 Cases |
| Color | Natural |
| Product Type | Microplate |
| Material | Polypropylene |
| Volume (Metric) Well | 1300 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (Metric) Working | 1000 μL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?