Få mere at vide
Få mere at vide
Gilson™ 807 Manometric Module
Shop alle Gilson produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Flow Rate:
10 to 200 mL/min.
Beskrivelse
- Specially designed to meet the requirements of low pressure preparative liquid chromatography applications up to 8 MPa (80 bar or 1.2 kpsi)
- Designed for use with Gilson™ 305/306 piston-pumping systems
Tekniske data
Tekniske data
| Flow Rate | 10 to 200 mL/min. |
| Display Type | Backlit LCD |
| Number of Channels | 4 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion