Learn More
7-Amino-5-bromoindole, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15489069
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
500mg
Product Code. 15489069
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17795.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374537-99-2
Molecular Formula C8H7BrN2
Molecular Weight (g/mol) 211.06
MDL Number MFCD02093961
InChI Key ZRTCJQGCGWZTAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-5-bromoindole, 5-bromoindole-7-ylamine, acmc-1ae17
PubChem CID 7010313
IUPAC Name 5-bromo-1H-indol-7-amine
SMILES NC1=C2NC=CC2=CC(Br)=C1
Spécification
Melting Point 104°C to 105°C
Quantity 1 g
UN Number UN2811
Sensitivity Air sensitive
Formula Weight 211.06
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 7-Amino-5-bromoindole
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis