Learn More
6,7-Dichloro-1-tetralone, TRC
Product Code. 30377113
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30377113 100 mg
30376495 500 mg
30368962 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30377113 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD439878100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25095-57-2
Molecular Formula C10H8OCl2
Molecular Weight (g/mol) 215.08
SMILES Clc1cc2CCCC(=O)c2cc1Cl
Spécification
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8Cl2O/c11-8-4-6-2-1-3-10(13)7(6)5-9(8)12/h4-5H,1-3H2
Formula Weight 213.9952
Chemical Name or Material 6,7-Dichloro-1-tetralone
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.