missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Pentafluorothio-DL-phenylalanine, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15486627
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15486627 250 mg 250mg
15476627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15486627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33772.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1266124-33-7
Molecular Formula C9H10F5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 291.236
MDL Number MFCD16652449
InChI Key AOHKRFDNEZJUEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentafluorothio-dl-phenylalanine, 4-pentafluorosulfur-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl propanoic acid
PubChem CID 66523517
IUPAC Name 2-amino-3-[4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phenyl]propanoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)S(F)(F)(F)(F)F

Spezifikation

Quantity 250 mg
Formula Weight 291.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Pentafluorothio-DL-phenylalanine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.