Learn More
4-Mercaptobenzyl Alcohol, 90%, TRC
Codice prodotto. 30179347
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30179347 500 mg 500mg
30179130 100 mg 100mg
30179392 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30179347 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM252595500MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53339-53-0
Molecular Formula C7 H8 O S
Molecular Weight (g/mol) 140.2
IUPAC Name (4-sulfanylphenyl)methanol
SMILES OCc1ccc(S)cc1
Specifica
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H8OS/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
Formula Weight 140.0296
Chemical Name or Material 4-Mercaptobenzyl Alcohol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.