Learn More
(4-Fluorophenylthio)acetic acid, 97%
Codice prodotto. 11404207
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11404207 1 g 1g
11414207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11404207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19658.03
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 332-51-4 | C8H7FO2S | 186.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 332-51-4
Molecular Formula C8H7FO2S
Molecular Weight (g/mol) 186.2
MDL Number MFCD00219825
InChI Key HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 736197
IUPAC Name 2-(4-fluorophenyl)sulfanylacetic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Specifica
Melting Point 76°C to 79°C
Quantity 1 g
Formula Weight 186.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material (4-Fluorophenylthio)acetic acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.