missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 15426827
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. Quantity unitSize
15426827 250 mg 250mg
15416827 1 g 1g
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15426827

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33936.MD

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1323966-34-2
Molecular Formula C8H9ClFNO
Molecular Weight (g/mol) 189.614
MDL Number MFCD19687209
InChI Key OIGDUJMZHJQGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine, 1-4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl methanamine, 4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl methanamine, 4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl methyl amine
PubChem CID 66523543
IUPAC Name (4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)methanamine
SMILES COC1=C(C=CC(=C1F)CN)Cl

Specifica

Quantity 250 mg
UN Number UN3259
Sensitivity Air sensitive
Formula Weight 189.61
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.