Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11377516
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11377516 5 g 5g
11367516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11377516 Sous-traitant Thermo Scientific Alfa Aesar N° du sous-traitant L11051.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206559-46-8
Molecular Formula C8H3BrF3NS
Molecular Weight (g/mol) 282.078
MDL Number MFCD00041086
InChI Key GWLIKBAQYRDIID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 4-bromo-2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 4-bromo-2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 4-bromo-1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, acmc-20amnc, pubchem5030, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenisothiocyanate, 4-bromo-1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene #
PubChem CID 624649
IUPAC Name 4-bromo-1-isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)N=C=S
Spécification
Boiling Point 129°C to 130°C (7 mmHg)
Refractive Index 1.613
Quantity 5 g
UN Number UN2922
Beilstein 6923715
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 282.09
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.