Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Current Loop Interface
Product Code. 17180035 Shop All Memmert Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Unit Size:
Each
Product Code. 17180035
Brand: Memmert™ ICO50V3
Only null left
Add to basket
Add to basket
4-20mA current loop interface Temperature controller, actual value
  • Temperature controller
  • Actual value; 0 to +70°C = 4 - 20 mA
Spécification
For Use With (Equipment) ICO50
Type Temperature Controller
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis