Läs mer
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: 10 mm and Larger
Produktkod. 10658571 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pore Size:
4 mm
10 mm
11.20 mm
12.50 mm
13.20 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.40 mm
25 mm
26.50 mm
28 mm
31.50 mm
35.50 mm
37.50 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Produktkod. Pore Size unitSize
10658571 25 mm Each
10533342 106 mm Each
10769892 100 mm Each
10248931 10 mm Each
10014951 11.20 mm Each
10779892 112 mm Each
10218691 125 mm Each
10248731 12.50 mm Each
10739892 13.20 mm Each
10300912 18 mm Each
10208881 19 mm Each
10497571 14 mm Each
10034791 20 mm Each
10300862 22.40 mm Each
10340762 16 mm Each
10268971 28 mm Each
10258971 26.50 mm Each
10229021 31.50 mm Each
10055071 35.50 mm Each
10380282 37.50 mm Each
10670082 40 mm Each
13514510 4 mm Each
10406431 45 mm Each
10467191 50 mm Each
10779122 53 mm Each
10789122 56 mm Each
10555832 63 mm Each
10034931 71 mm Each
10044931 75 mm Each
10258591 90 mm Each
10248591 80 mm Each
31 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10658571
Brand: RETSCH 60.158.025000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Quantity 1Each
Pore Size 25 mm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ISO 3310/1
Material Stainless Steel
For Use With (Equipment) Shaker AS 300
Includes Certificate indicating Compliance
Height (Metric) 40mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 305 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.