Learn More
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15289656 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantity unitSize
15289656 1 g 1g
15299656 5 g 5g
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15289656
Marque: Thermo Scientific Acros 450510010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 885267-96-9
Molecular Formula C13H8ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 320.71
MDL Number MFCD06409268
InChI Key WJSSWLPZDVPLIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-trifluoromethyl biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-trifluoromethyl, 3'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-trifluoromethylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 16244690
IUPAC Name 4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Melting Point 78°C to 82°C
Assay Percent Range 96% min. diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 320.72
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-sulfonyl chloride
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Mention de danger
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P402+P404-Store in a dry place. Store in a closed container.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.