Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Pressure release cap), Assembled septum
Product Code. 11758246 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Color:
Beige, White
Blue Transparent, White
Blue, Gray
Dark Gray
Silver, Gray
Silver, White
Material (Liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silicone/Aluminum
Silicone/PTFE
Thickness (Metric):
3 mm
3.2 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Produktkod. 11758246
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pressure release seals (Aluminum-PR) are designed to open when internal pressure exceeds 3.0±0.5bar.
  • 20mm
  • Combination Seal
  • aluminum
  • Headspace Cap
  • Center hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (Liner) PTFE/Butyl
Color Silver, Gray
Diameter (Metric) Outer 20 mm
Material Aluminum
For Use With (Application) Headspace
Quantity 1000
Thickness (Metric) 3 mm
Type Crimp Cap
Closure Size 20 mm
For Use With (Equipment) 20 mm Headspace Vials
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.