Learn More
Endecotts™ Brass and Stainless Steel Test Sieve, 200 mm dia.
Descripción
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Brass Frame Test Sieves comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
- Precision frame constructed of Brass (ensures consistent nestability)
- Stainless steel mesh
- Precise aperture in accordance with ISO 3310-1 / BS410
- Natural fillet (free flowing of sample)
- Totally sealed (no crevice to lose material)
- Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
- Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
- Serial number (ensures full traceability)
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 1Each |
| Pore Size | 16 mm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | ISO 3310-1 / BS410 |
| Material | Brass |
| Height (Metric) | Full |
| For Use With (Application) | For all types of laboratory sampling and particle size analysis |
| Diameter (Metric) Outer | 200 mm |
| Frame Material | Brass |
| Mesh Material | Stainless Steel |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?