Learn More
Endecotts™ Brass and Stainless Steel Test Sieve, 200 mm dia.
Product Code. 12941975
Click to view available options
Pore Size:
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
106 μm
1.18 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
1.7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
250 μm
2.8 mm
300 μm
3.35 mm
355 μm
4 mm
425 μm
4.75 mm
500 μm
5.6 mm
600 μm
6.7 mm
710 μm
8 mm
850 μm
9.5 mm
11.2 mm
16 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 12941975
Brand: Endecotts™ 200BIW.090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Brass Frame Test Sieves comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Brass Frame Test Sieves comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
  • Precision frame constructed of Brass (ensures consistent nestability)
  • Stainless steel mesh
  • Precise aperture in accordance with ISO 3310-1 / BS410
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Specifications
Quantity 1Each
Pore Size 90 μm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ISO 3310-1 / BS410
Material Brass
Height (Metric) Full
For Use With (Application) For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Diameter (Metric) Outer 200 mm
Frame Material Brass
Mesh Material Stainless Steel
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt