Learn More
2-Mercaptoethanol, Sigma-Aldrich™
Catalog No. 15844171
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
15844171 1 L 1 L
15824171 5 mL 5mL
15834171 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15844171 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8057401000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-24-2
Spezifikation
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Molecular Formula HSCH2CH2OH
Boiling Point 157°C
Density 1.114 g/mL at 25°C
Quantity 1 L
Synonym Thioethylene glycol, Thioglycol, β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol, β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
Melting Point <-50°C
Format Standard
Product Type Mercaptoethanol