Learn More
2'-Fluoro-2'-deoxyuridine, 97%
Product Code. 15284418 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Code produit. Quantity unitSize
15284418 5 g 5g
15274418 1 g 1g
15294418 25 g 25g
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15284418
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 455000050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 784-71-4 | C9H11FN2O5 | 246.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 784-71-4
Molecular Formula C9H11FN2O5
Molecular Weight (g/mol) 246.19
MDL Number MFCD01317293
InChI Key UIYWFOZZIZEEKJ-XVFCMESISA-N
Synonym 2'-deoxy-2'-fluorouridine, 2'-fluoro-2'-deoxyuridine, unii-y2yc903qw8, uridine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2-fluoro-2-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 2'fluoro-2'-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, pubchem14203
PubChem CID 150851
IUPAC Name 1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spécification
Melting Point 151.0°C
Loss on Drying 1% max. (1 g, 105°C, 3 h)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Quantity 5 g
Solubility Information Solubility in water: soluble.
Formula Weight 246.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Germ cell mutagenicity Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H341-Suspected of causing genetic defects.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.