Learn More
2,3-Dichlorobenzamide, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11413497
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11413497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17265.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5980-24-5
Molecular Formula C7H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 190.023
MDL Number MFCD00173938
InChI Key KZKYRHRAVGWEAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorobenzamide, acmc-20aoh8, benzamide,2,3-dichloro, benzamide, 2,3-dichloro, 2,3-bis chloranyl benzamide
PubChem CID 2735956
IUPAC Name 2,3-dichlorobenzamide
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=O)N
Specifications
Melting Point 165°C to 168°C
Quantity 1 g
Formula Weight 190.03
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,3-Dichlorobenzamide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado